Learn More
Gibco™ Dog (Beagle) Microsomes
Descripción
Microsomas hepáticos preparados a partir de un grupo de perros Beagle macho.
Concentración total de proteínas: 20 mg/ml
Suministramos fracciones subcelulares hepáticas de una variedad de especies de toxicología, incluidos humanos, primates no humanos (mono cynomolgus y mono rhesus), perro (Beagle), rata (Sprague-Dawley), ratón (CD-1 y Balb-c) y trucha (Oncorhynchus mykiss). Se proporcionan especies personalizadas bajo solicitud.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Enlaces relacionados
Obtenga más información sobre microsomas y fracciones subcelulares
Concentración total de proteínas: 20 mg/ml
Suministramos fracciones subcelulares hepáticas de una variedad de especies de toxicología, incluidos humanos, primates no humanos (mono cynomolgus y mono rhesus), perro (Beagle), rata (Sprague-Dawley), ratón (CD-1 y Balb-c) y trucha (Oncorhynchus mykiss). Se proporcionan especies personalizadas bajo solicitud.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Enlaces relacionados
Obtenga más información sobre microsomas y fracciones subcelulares
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 20 mg/ml |
| Tipo de producto | Microsoma de perro |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura de entre -60 °C y -85 °C. |
| Fuente de dadores | Agrupadas |
| Sexo | Hombre |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Localización subcelular | Microsomas |
| Especies diana | Perro / Canino |
| Tejido | Hígado |
| Formulario | Congelado |
| Mostrar más |