missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DOG-1 / TMEM16A Mouse, Clone: DG1/1486, enQuireBio™

Código de producto. p-7156177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15930708 20 μg 20 microgramos
15940708 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15930708

Marca: EnquireBio 55107MSM6P0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno DOG-1 / TMEM16A
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cell Surface and Cytoplasm
Clasificación Monoclonal
Clon DG1/1486
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_011543428
Símbolos de los genes TMEM16A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human DOG-1 protein fragment (aa 2-101)
Peso molecular del antígeno 114kDa
Control positivo Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) or testicular germ cell tumor. Melanocytes in the basal layer of the epidermis and mast cells in the dermis of normal skin.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55107
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.