Learn More
DOG-1 / TMEM16A Mouse, Clone: DG1/1486, enQuireBio™
Código de producto. 15940708
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15940708 100 μg 100 microgramos
15930708 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15940708 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 55107MSM6P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno DOG-1 / TMEM16A
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cell Surface and Cytoplasm
Clasificación Monoclonal
Clon DG1/1486
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_011543428
Símbolos de los genes TMEM16A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human DOG-1 protein fragment (aa 2-101)
Peso molecular del antígeno 114kDa
Control positivo Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) or testicular germ cell tumor. Melanocytes in the basal layer of the epidermis and mast cells in the dermis of normal skin.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55107
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ