missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ DOG-1 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA583225
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Immunogen sequence: RVNEKYSTLP AEDRSVHIIN ICAIEDIGYL PSEGTLLNSL SVDPDAECKY GLYFRDGRRK VDYILVYHHK RPSGNRTLVR RVQHSDTPSG ARSVKQDHP Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 83%, Rat - 83%.
DOG-1, the novel marker, is expressed ubiquitously in gastrointestinal stromal tumors irrespective of kit or PDGFR alpha mutation status.
Especificaciones
| DOG-1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ANO1 | |
| ANO1; anoctamin 1; anoctamin 1, calcium activated chloride channel; anoctamin-1; Ca2+-activated Cl- channel; calcium activated chloride channel; discovered on gastrointestinal stromal tumors protein 1; DOG1; FLJ10261; oral cancer overexpressed 2; Oral cancer overexpressed protein 2; ORAOV2; TAOS2; Tmem16a; Transmembrane protein 16A; transmembrane protein 16A (eight membrane-spanning domains); tumor-amplified and overexpressed sequence 2 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 55107 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q5XXA6 | |
| ANO1 | |
| Recombinant protein corresponding to Human ANO1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-95634). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido