Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodecilsulfato, sal sódica, 98 %, para bioquímica, adecuada para electroforesis
Código de producto. p-4258712 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10759911 100 g 100 g
10749911 1 kg 1 Kg
11934571 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10759911 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 419531000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecyl sulfate, sodium salt
Punto de fusión 206.0°C
CAS 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5
Color Blanco
Forma física Polvo fino cristalino, escamoso o granulado
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Fórmula lineal CH3(CH2)11OSO3Na
Número MDL MFCD00036175
Beilstein 01, III, 1786
Fieser 13,281
Temperatura de inflamación >150°C
Índice Merck 15, 8768
Sinónimo sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
Información de solubilidad Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: partly soluble in alcohol, soluble 75g/L in ethanol (20°C)
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC dodecilsulfato de sodio
Peso molecular (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza 98%
Grado Bioquímica
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 1% max.
Envase Frasco de plástico
Aspecto 3% aq. soln. clear, colorless. 1% soln. in EtOH clear, colorless
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.