Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodecilsulfato, sal sódica, 98 %, para bioquímica, adecuada para electroforesis
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dodecyl sulfate, sodium salt |
| Punto de fusión | 206.0°C |
| CAS | 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5 |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo fino cristalino, escamoso o granulado |
| Cantidad | 1 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Fórmula molecular | C12H25NaO4S |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)11OSO3Na |
| Número MDL | MFCD00036175 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Dodecyl sulfate sodium salt
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.