Learn More
Ácido dodecanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081624
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11489153
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11672.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200.322 g/mol
Dodecanoic acid is used in the preparation of cosmetics, soaps, alkyd resins and wetting agents. It is also used to measure the molar mass of an unknown substance through freezing point depression. It is also used as a food additive and an active component in a treatment for acne. In addition to this, it is a substrate for acylation of certain proteins based on the murine studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido dodecanoico se utiliza en la preparación de cosméticos, jabones, resinas alquídicas y agentes humidificantes. También se utiliza para medir la masa molar de una sustancia desconocida mediante la depresión del punto de congelación. También se utiliza como aditivo alimentario y como componente activo en un tratamiento para el acné. Además de esto, es un sustrato para la acilación de ciertas proteínas en función de los estudios de la murina.
Solubilidad
Soluble en agua, benceno, acetona, alcohol, éter de petróleo, dimetil sulfóxido y dimetil formamida. Ligeramente soluble en cloroformo.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-07-7
Fórmula molecular C12H24O2
Peso molecular (g/mol) 200.322
Número MDL MFCD00002736
Clave InChI POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
Nombre IUPAC ácido dodecanoico
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecanoic acid
Punto de fusión 43°C to 45°C
Densidad 0.883
Punto de ebullición 180°C (21 mmHg)
Temperatura de inflamación 165°C (329°F)
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 1099477
Índice Merck 14,5384
Información de solubilidad Soluble in water,benzene,acetone,alcohol,petroleum ether,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Slightly soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.32
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecanoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lauric acid