Learn More
Dodecacarboniltetracobalto, 98 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342138 1 g 1 g
11322138 5 g 5 g
11332138 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11342138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013055.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17786-31-1
Fórmula molecular C12Co4O12
Peso molecular (g/mol) 571.853
Número MDL MFCD00064698
Clave InChI YMFAWOSEDSLYSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecacarbonyltetracobalt, dodecacarbonyltetracobalt min
PubChem CID 6096999
Nombre IUPAC monóxido de carbono;cobalto
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Co].[Co].[Co].[Co]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dodecacarbonyltetracobalt
Punto de fusión 60°C (dec.)
Color Negro
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Fórmula lineal Co4(CO)12
Número UN UN3179
Formula Weight (peso de la fórmula) 571.86
Porcentaje de pureza ≤98%
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 2.09g/mL