missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DOCK9 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB500-265CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
DOCK9 Polyclonal antibody specifically detects DOCK9 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
| DOCK9 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CoraFluor 1 | |
| Cdc42 guanine nucleotide exchange factor zizimin-1, dedicator of cytokinesis 9, dedicator of cytokinesis protein 9, DKFZp686C11110, DKFZp686D2047, DKFZp686N04132, FLJ11949, FLJ16744, FLJ45601, KIAA1058FLJ44528, KIAA1085, ZIZ1FLJ45282, ZIZIMIN1 | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 1850 and 1900 of human Dedicator of Cytokinesis 9 using the numbering given in entry NP_056111.1 (GeneID 23348). | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cell Biology, Signal Transduction | |
| 23348 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido