missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ DOCK1 Polyclonal Antibody

Descripción
Antibody detects endogenous levels of total DOCK1.
This gene encodes a loosely associated peripheral membrane protein related to the LanC family of bacterial membrane-associated proteins involved in the biosynthesis of antimicrobial peptides. This protein may play a role as a peptide-modifying enzyme component in eukaryotic cells. Previously considered a member of the G-protein-coupled receptor superfamily, this protein is now in the LanC family. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DOCK1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | DOCK1 |
| N.º de referencia del gen | Q14185, Q8BUR4 |
| Alias de gen | 180 kDa protein downstream of CRK; 9130006G06Rik; AI854900; ced5; D630004B07Rik; dedicator of cytokinesis 1; dedicator of cyto-kinesis 1; dedicator of cytokinesis protein 1; dock 180; DOCK1; DOCK180; DOwnstream of CrK; RGD1566072; RP11-82L9.1 |
| Símbolos de los genes | DOCK1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?