missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DOC1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-16208
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
DOC1 Polyclonal specifically detects DOC1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
| DOC1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal | |
| 90 kDa GPBP-interacting protein, downregulated in ovarian cancer 1 81 kDa isoform, filamin A interacting protein 1-like, GIP130a, GIP130b, GIP130c | |
| Rabbit | |
| 130 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human. Expected to cross react based on sequence identity: Mouse (89%). | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot | |
| 1mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:3000 | |
| Q4L180 | |
| FILIP1L | |
| Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human DOC1. The exact sequence is proprietary. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 11259 | |
| Human | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido