missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DO34 analog, MedChemExpress

Código de producto. 16474888
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16474888 10 mg 10 miligramos
16407647 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16474888 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY117771A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress DO34 analog is a triazole DAGL(α) inhibitor extracted from patent WO2017096315 A1, compound 100.

DO34 analog is a triazole DAGL(α) inhibitor extracted from patent WO2017096315 A1, compound 100.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material DO34 analog
CAS 2098969-71-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28F3N5O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 105 mg/mL (197.54 mM)
SMILES O=C(N1C(CC2=CC=CC=C2)CN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)N3N=CC(C4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4)=N3
Peso molecular (g/mol) 531.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.53
Porcentaje de pureza 96.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.