Learn More
Consort Electrodo de OD, galvánico, con cuerpo de Delrin y cable sumergible
Código de producto. 11915508
Change view
Click to view available options
Conexiones:
Conector BNC, 2 conectores de tipo banana para AT
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Conexiones unitSize
11915508 Conector BNC, 2 conectores de tipo banana para AT cada uno
1 options
Código de producto. 11915508
Marca: Consort SZ10T
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sistema detector de oxígeno polarográfico revestido de membrana con una fina membrana de FEP Teflon para un sellado eficiente. El electrodo de OD Cannon, galvánico, con cuerpo de Delrin y cable sumergible cuenta con ATC/temperatura (Pt1000) integrada con un ánodo de plomo y cátodo de platino revestidos de acero inoxidable.
Consort ofrece una amplia variedad de sensores analíticos electroquímicos de alta calidad y suministros de electrodos.
  • Diseñado para aplicaciones de laboratorio, industriales, biotecnológicas y médicas
  • Para su uso con medidores portátiles o de sobremesa compatibles
  • Durante la calibración o medición, las soluciones se deben agitar suavemente para garantizar lecturas precisas
  • Utilice soluciones de calibración frescas con valores cercanos al valor de muestra esperado
  • Enjuague el electrodo entre las mediciones: primero en agua destilada y luego con la siguiente muestra a medir
  • Deje que los electrodos tengan tiempo suficiente para estabilizarse durante la calibración o medición
  • Un indicador de estabilidad en todos los medidores Consort le indica al usuario cuándo se deben tomar las lecturas
Especificaciones
Longitud del cable (métrico) 3 m
Tipos de sensores Pt1000, MPOD
Conexiones Conector BNC, 2 conectores de tipo banana para AT
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a 50°C
Incluye Cable sumergible, electrolito, membranas, conectores
Para utilizar con (equipo) Medidor de OD
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Longitud (métrico) 110 mm
Tipo de sonda OD con ATC/temperatura
Para utilizar con (aplicación) Uso de campo, mediciones de oxígeno disuelto en soluciones acuosas
Dissolved Oxygen (Concentration Range) De 0 a 60 mg/l