Learn More
DNTTIP1 Monoclonal Antibody (OTI1F4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Especificaciones
Antígeno DNTTIP1
Clon OTI1F4
Concentración 1 mg/mL
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17563381
Encompass_Preferred
Ver documentos
Origene Technologies
TA501132S
30 μL
242.00€
30 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17543381
Encompass_Preferred
Ver documentos
Origene Technologies
TA501132
100 μL
540.87€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
DNTTIP1 Monoclonal antibody specifically detects DNTTIP1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
DNTTIP1
1 mg/mL
Unconjugated
Mouse
Human
116092
Primary
DNTTIP1
OTI1F4
Monoclonal
Liquid
RUO
Q9H147
IgG1
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Documentos
Product Certifications
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.