missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNTTIP1 Monoclonal Antibody (OTI1F4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17563381
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17563381 30 μL 30 microlitros
17543381 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17563381

Marca: Origene Technologies TA501132S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DNTTIP1 Monoclonal antibody specifically detects DNTTIP1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno DNTTIP1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica DNTTIP1
N.º de referencia del gen Q9H147
Alias de gen 6430706C13Rik; C20orf167; deoxynucleotidyltransferase; deoxynucleotidyltransferase terminal interacting protein 1; deoxynucleotidyltransferase terminal-interacting protein 1; deoxynucleotidyltransferase, terminal, interacting protein 1; dJ447F3.4; Dnttip1; RP3-447F3.5; Tdif1; TdT binding protein; tdT-interacting factor 1; terminal deoxynucleotidyltransferase interacting factor 1; terminal deoxynucleotidyltransferase-interacting factor 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human DNTTIP1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116092
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.