Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de dNTP (25 mm cada uno)
Código de producto. p-7083060 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 μmol
5 × 5 μmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11467120 5 μmol
11477120 5 × 5 μmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467120 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 11NTPMX250
Mejora la eficacia de la PCR, reduce las temperaturas de desnaturalización y aumenta la longitud de la plantilla. La mezcla de dNTP MP Biomedicals (25 mm cada uno) es una solución lista para usar con purificación garantizada de dNTP (pureza de > 99 %) para lograr resultados sensibles y precisos
El proceso de fabricación garantiza que los dNTP estén altamente purificados, ya que los contaminantes pueden dificultar la PCR y dar lugar a un rendimiento decepcionante del producto. Este producto logra resultados sensibles y precisos con deoxinucleótidos especialmente preparados a una concentración de 25 mm.
Es adecuada para su uso en una amplia gama de aplicaciones de biología molecular, entre las que se incluyen: PCR, PCR en tiempo real, PCR de alta fidelidad y larga duración, RT-PCR, síntesis de ADNc y procedimientos de secuenciación y etiquetado de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 25 mM
Contenido y almacenamiento La mezcla de dNTP contiene 5 μmol de cada dATP, dCTP, dGTP, dTTP. Almacenar a -20 °C.
pH 7
Grado de pureza o calidad +99 %
Cantidad 5 μmol
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar, PCR en tiempo real (PCRq), RT-PCR