Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de dNTP (10 mm cada uno)
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
El proceso de fabricación garantiza que los dNTP estén altamente purificados, ya que los contaminantes pueden dificultar la PCR y dar lugar a un rendimiento decepcionante del producto. Este producto logra resultados sensibles y precisos con deoxinucleótidos especialmente preparados a una concentración de 10 mm.
Es adecuada para su uso en una amplia gama de aplicaciones de biología molecular, entre las que se incluyen: PCR, PCR en tiempo real, PCR de alta fidelidad y larga duración, RT-PCR, síntesis de ADNc y procedimientos de secuenciación y etiquetado de ADN.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 mM |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C. |
| pH | 7 |
| Cantidad | 5 μmol |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar, PCR en tiempo real (PCRq), RT-PCR |