Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de dNTP (10 mM cada uno)
Código de producto. 16395518 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,2 ml (total: 8 μmol)
1 ml (total: 40 μmol)
5 x 1 ml (total: 200 μmol)
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
1 ml
paquete de 10
paquete de 5
16395518 10 x 1 mL paquete de 10
10610851 0,2 ml (total: 8 μmol) 0.20 ml
10319879 1 ml (total: 40 μmol) 1 ml
11853933 5 x 1 ml (total: 200 μmol) paquete de 5
4 options
Código de producto. 16395518
Marca: Thermo Scientific™ R0194
Mezcla de dNTP Thermo Scientific™, 10 mm cada componente dATP, dTTP, dCTP y dGTP.
La mezcla de dNTP Thermo Scientific™ contiene 10 mm de cada componente dATP, dTTP, dCTP y dGTP.
Características destacadas
  • Pureza superior al 99 % confirmada mediante HPLC.
  • Sin ADN humano ni E. coli
  • Alta estabilidad
    • Estable durante años a -20 °C
    • Estable después de varios ciclos de congelación-descongelación
    • Hasta el 95 % de los dNTP permanece en forma de trifosfatos incluso después de 7 semanas a temperatura ambiente.
    • Hasta un 90 % de los dNTP permanecen en forma de trifosfato tras 30 ciclos de PCR (1 minuto a 94 °C; 3 minutos a 72 °C)
  • Aplicación probada en:
    • PCR de largo alcance (40 kb)
    • Síntesis de ADNc y RT-PCR
    • PCR en tiempo real
    • PCR estándar
    • PCR de alta fidelidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 mM
Contenido y almacenamiento dNTP Mix (10 mM) contains premixed dATP, dCTP, dGTP and dTTP at a final concentration of 10 mM (10 x 1 mL)
Store at –20°C.
Formulario Líquido
Método de PCR RT-qPCR de 2 paso, PCR estándar
Etiqueta o tinte Sin marcar
Grado de pureza o calidad > 99%
Cantidad 10 x 1 mL
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)