Learn More
Invitrogen™ DNP-X, SE, 6-(2,4-Dinitrophenyl)aminohexanoic Acid, Succinimidyl Ester
Descripción
El éster de succinimidil DNP-X, reactivo a la amina, puede utilizarse con bioconjugados que pueden detectarse con anticuerpos antidinitrofenilo (anti-DNP). Este hapteno reactivo contiene un espaciador de aminohexanoil de siete átomos («X») adicional entre el fluoróforo y el grupo de éster de succinimidil. Este espaciador ayuda a separar y aumenta la accesibilidad a los anticuerpos antiDNP.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25 mg |
| Tipo de producto | Éster de succinimidilo DNP-X |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ester activo, succinimidilo éster |
| Etiqueta o tinte | DNP |
| Tipo de etiqueta | Biotina y otros haptenos |