Learn More
DNMT3A / DNA Methyltransferase 3 Alpha Mouse, Clone: PCRP-DNMT3A-1E2, enQuireBio™
Código de producto. 15989887
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15989887 100 μg 100 microgramos
15979887 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15989887 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 1788MSM1P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno DNMT3A / DNA Methyltransferase 3 Alpha
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry
Localización celular Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-DNMT3A-1E2
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human DNMT3A protein
Peso molecular del antígeno 102kDa
Control positivo HeLa cells orPlacenta
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1788
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1