missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNM2 Mouse, anti-Human, CoraLite 555, Clone: 1B8H3, Proteintech

Código de producto. p-200050475 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18057025 100 μL 100 microlitros
18005395 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18057025

Marca: Proteintech CL55568209100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The DNM2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human DNM2. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig, rabbit antigen. The DNM2 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™555.

Especificaciones

Antígeno DNM2
Aplicaciones Immunofluorescence
Clon 1B8H3
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 555
Símbolos de los genes CMTDI1, CMTDIB, DI CMTB, DNM2, DYN2, dynamin 2, DYNII
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1785
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 155 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.