Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de RP DNAPac™
Código de producto. 18078201 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
21,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
18078201 10 mm 21,2 mm cada uno
15501693 100 mm 3 mm cada uno
15511693 50 mm 3 mm cada uno
15521693 10 mm 3 mm paquete de 2
15531693 100 mm 2,1 mm cada uno
15541693 50 mm 2,1 mm cada uno
15551693 10 mm 2,1 mm paquete de 2
18088201 10 mm 21,2 mm paquete de 2
18008211 150 mm 21,2 mm cada uno
9 options
Código de producto. 18078201
Marca: Thermo Scientific™ 95000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga una separación de los oligonucleótidos por LC y LC-MS de alta resolución, incluidos los fragmentos de ADN/ARN bicatenarios (ds), utilizando estas columnas de fase reversa DNAPac.
Consiga separaciones de oligonucleótidos de fase reversa superiores con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ DNAPac™ RP. La química exclusiva está diseñada para el análisis de oligonucleótidos y fragmentos de ADN/ARN de doble cadena (ds) mediante LC-UV o LC-MS. La química de las columnas proporciona un rendimiento excelente bajo una amplia gama de composiciones de pH, temperatura y fase móvil. Además, el ancho tamaño de poro de la resina proporciona una excelente separación de ácidos nucleicos de doble cadena grandes de hasta 10 k de pares de bases.
La columna de fase reversa (RP) DNAPac RP se basa en columnas esféricas de poro ancho 4μ m resina polimérica diseñada específicamente para la separación de oligonucleótidos y fragmentos de ADN/ARN. La fase estacionaria es muy estable a valores extremos de pH (0-14) y temperatura (5-110° C) y totalmente compatible con disolventes orgánicos aptos para espectrometría de masas y reactivos de pares iónicos como la trietilamina (TEA) y la hexilamina (HA). El amplio tamaño de poro de la resina de polímero permite la separación eficaz de ácidos nucleicos de gran tamaño con baja contaminación cruzada. La columna se puede utilizar en instrumentos de HPLC y UHPLC para producir una alta resolución a un rendimiento elevado para oligonucleótidos y resuelve segmentos de ADN bicatenario tanto pequeños como muy grandes.
  • Diseñada para separaciones de fase reversa de pares de iones (IP-RP) de oligonucleótidos y ácidos nucleicos bicatenarios
  • Alta resolución y capacidad de procesamiento
  • Excelente compatibilidad con MS
  • Amplio intervalo de pH de funcionamiento (0-14) y alta estabilidad de temperatura (hasta 110 °C)
  • Hardware biocompatible para eliminar la absorción del analito
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Soporte para cartucho protector de semipreparación
Diámetro (métrico) 21,2 mm
Longitud (métrico) 10 mm
Cantidad Unitary
Temperatura Hasta 110 °C
Línea de productos DNAPac
Tipo Columna preparativa