missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNAJC9 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16854025 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16854025 150 μL 150 microlitros
16864025 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16854025

Marca: Proteintech 254441AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DjC9 (DnaJ subfamily C member 9) belongs to the Hsp40 (heat shock protein 40) family of proteins that function as co-chaperones to Hsp70.Hsp40 proteins are classified into 3 main subfamilies (A, B, and C). The families are defined by the presence of particular domains which include a highly conserved alpha-helical N-terminal domain termed the J-domain, a glycine/phenylalanine-rich region, a cysteine-rich region, and a C-terminal beta-sheet containing domain. DjC9 is part of subfamily C that bears only the J-domain. DjC9 has been shown to interact with HSP70 through its J domain and activate its ATPase activity.

Especificaciones

Antígeno DNAJC9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DNAJC9
N.º de referencia del gen Q8WXX5
Alias de gen DnaJ protein SB73, DNAJC9, HDJC9, JDD1, KIAA0974, SB73
Símbolos de los genes DNAJC9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DNAJC9 Fusion Protein Ag22123
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23234
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.