missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNAJC25 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 18080336 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18080336 20 μL 20 microlitros
18049855 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18080336

Marca: Proteintech 262291AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The DNAJC25 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human DNAJC25. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The DNAJC25 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno DNAJC25
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, ELISA
Concentración 300 μg/mL
Símbolos de los genes DNAJC25
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 548645
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.