missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNAJB2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16807493 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16807493 150 μL 150 microlitros
16817493 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16807493

Marca: Proteintech 108381AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody detects both isoforms of DNAJB2 with MW between 32-40 kDa.

The DnaJ family is one of the largest of all the chaperone families and has evolved with diverse cellular localization and functions. The presence of the J domain defines a protein as a member of the DnaJ family. DnaJ heat shock induced proteins are from the bacterium Escherichia coli and are under the control of the htpR regulatory protein. The DnaJ proteins play a critical role in the HSP 70 chaperone machine by interacting with HSP 70 to stimulate ATP hydrolysis. The proteins contain cysteine rich regions that are composed of zinc fingers that form a peptide binding domain responsible for the chaperone function. DnaJ proteins are important mediators of proteolysis and are involved in the regulation of protein degradation, exocytosis and endocytosis. DnaJB2 (DnaJ homolog subfamily B member 2), also known as HSJ1 or HSPF3, is expressed almost exclusively in the brain, with the highest levels in the frontal cortex and hippocampus. Two isoforms are produced due to alternative splicing.

Especificaciones

Antígeno DNAJB2
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DNAJB2
N.º de referencia del gen P25686, Q9QYI5
Alias de gen DnaJ protein homolog 1, DNAJB2, Heat shock 40 kDa protein 3, Heat shock protein J1, HSJ 1, HSJ1, HSPF3
Símbolos de los genes DNAJB2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DNAJB2 Fusion Protein Ag1271
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3300, 56812, 689593
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.