Learn More
DNAJB1 Monoclonal Antibody (OTI1A12), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200009769
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17596281 30 μL 30 microlitros
17576281 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17596281
Marca: Origene Technologies TA502211S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
DNAJB1 Monoclonal antibody specifically detects DNAJB1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Especificaciones
Antígeno DNAJB1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A12
Concentración 0.53 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica JOSD1
N.º de referencia del gen Q15040
Alias de gen 0610007I11Rik; DjB1; DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 1; DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B1; dnaJ homolog subfamily B member 1; DnaJ protein homolog 1; DNAJ1; Dnajb1; HDJ1; hDj-1; Heat shock 40 kDa protein 1; Heat shock protein; HSP; HSP 40; HSP40; HSPF1; human DnaJ protein 1; NDAJB1; radial spoke 16 homolog B; RSPH16B; Sis1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human JOSD1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9929
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1