missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNAI2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7208027 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16817444 20 μL 20 microlitros
16807444 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16817444

Marca: Proteintech 175331AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene belongs to the dynein intermediate chain family, and is part of the dynein complex of respiratory cilia and sperm flagella. Mutations in this gene are associated with primary ciliary dyskinesia type 9. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene.

Especificaciones

Antígeno DNAI2
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica DNAI2
N.º de referencia del gen A2AC93, Q66HC9, Q9GZS0
Alias de gen CILD9, DNAI2
Símbolos de los genes Dnai2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DNAI2 Fusion Protein Ag11585
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 360654, 432611, 64446
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.