Learn More
BD Biosciences™ Kit de reactivos para ADN (RUO/GMP)
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit: Tampón (3 x 50 ml), solución de tripsina (10 ml), solución de inhibidor de tripsina/ribonucleasa A (8 ml), solución de yoduro de propidio (8 ml).
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Reactivos para aislar y tintar los núcleos celulares a partir de muestras sobrantes de tejido sólido fresco o congelado o suspensiones celulares.
- El análisis citométrico de flujo de células normales y tumorales teñidas de forma diferenciada se utiliza para la investigación en la identificación de líneas madre de ADN anormales y para estimar el índice de ADN (DI) y las distribuciones de fase del ciclo celular de estas líneas madre.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Cuando se almacenan a −18 °C, los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta del kit de ADN BD Cycletest Plus, cuando se almacenan según las instrucciones. No lo utilice después de la fecha de caducidad. No exponga los reactivos a la luz directa durante el almacenamiento o la incubación con células. No caliente los reactivos a 37 °C. Sin embargo, es aceptable una breve exposición a un baño de agua de 37 °C mientras se descongela. Los reactivos descongelados son estables durante 1 mes si se almacenan entre 2 °C y 8 °C. No vuelva a congelar después de descongelar. La alteración de la apariencia de los reactivos indica inestabilidad o deterioro. No utilizar si se produce decoloración o se forma un precipitado. |
| Descripción | Adecuado para 40 pruebas. |
| Formulación | Tampón, solución de tripsina, inhibidor de tripsina/solución ribonucleasa A, solución de yoduro de propidio. |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de citómetro de flujo BD FACScan o BD FACSort™ equipado con un módulo de discriminación por doblete (DDM) o citómetros de flujo BD FACS Vantage™ equipado con procesamiento de pulso, detección de fluorescencia de tres colores y detección de difusión de luz de dos parámetros |
| Cantidad | 1 Kit: Tampón (3 x 50 ml), solución de tripsina (10 ml), solución de inhibidor de tripsina/ribonucleasa A (8 ml), solución de yoduro de propidio (8 ml). |