Learn More
Thermo Scientific Chemicals Marcador de peso molecular de ADN, estándar de gran variedad (100-12.000 bp)
Código de producto. 15480697
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 ml
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
15480697 0,5 ml 0.50 ml
1 options
Código de producto. 15480697
Marca: Thermo Scientific Chemicals J67051.&I
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Cantidad 0,5 ml
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tipo de producto Marcadores de peso molecular de ADN