missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ DMWD Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA564432
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Immunogen sequence: TYLKWLPESE SLFLASHASG HLYLYNVSHP CASAPPQYSL LKQGEGFSVY A Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 94%, Rat - 96%.
DMWD (DM1 Locus, WD Repeat Containing) is a Protein Coding gene. Diseases associated with DMWD include Myotonic Dystrophy 1 and Corticosteroid Allergy. An important paralog of this gene is WDR20. [GeneCards].
Especificaciones
| DMWD | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Dmwd | |
| D19S593E; Dm9; DMRN9; DMR-N9; DMWD; dystrophia myotonica linked gene, N9; dystrophia myotonica WD repeat-containing protein; dystrophia myotonica, WD repeat containing; dystrophia myotonica-containing WD repeat motif; dystrophia myotonica-containing WD repeat motif protein; gene59; Protein 59; Protein DMR-N9 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 1762 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.1 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q09019 | |
| Dmwd | |
| Recombinant protein corresponding to Human DMWD. Recombinant protein control fragment (Product #RP-103941). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido