Learn More
DMP 777, MedChemExpress
Código de producto. 16484097
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484097 50 mg 50 miligramos
16490638 5 mg 5 miligramos
16408208 10 mg 10 miligramos
16403776 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484097 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY75957
MedChemExpress DMP 777 is a potent, selective, and orally active human leukocyte elastase (HLE) inhibitor.
DMP 777 is a potent, selective, and orally active human leukocyte elastase (HLE) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DMP 777
CAS 157341-41-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H40N4O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo L-694458
Información de solubilidad DMSO : 38.33 mg/mL (67.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC[C@H](C1=CC2=C(C=C1)OCO2)NC(N3[C@H](C(CC)(C3=O)CC)OC4=CC=C(C=C4)C(N5CCN(CC5)C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 564.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.67
Porcentaje de pureza 98.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation