Learn More
DMP-1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30153142
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30153142 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30153142
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP299906CL1
Rabbit Polyclonal Antibody
DMP-1 Polyclonal antibody specifically detects DMP-1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DMP-1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen ARHP, ARHR, dentin matrix acidic phosphoprotein, dentin matrix acidic phosphoprotein 1, Dentin matrix protein 1, DMP-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human DMP-1 (Uniprot#: Q13316-1; Met 1-Tyr 513)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1758
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG