missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DMOG, MedChemExpress

Código de producto. 16426986
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16426986 100 mg 100 miligramos
16481786 500 mg 500 miligramos
16452967 50 mg 50 miligramos
16451206 200 mg 200 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16426986

Marca: Medchem Express HY15893

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress DMOG (Dimethyloxallyl Glycine) is a cell permeable and competitive inhibitor of HIF-PH, which results in HIF-1α stabilisation and accmulation in vitro and in vivo. DMOG is an α-ketoglutarate analogue and inhibits α-KG-dependent hydroxylases. DMOG acts as a pro-angiogenic agent and plays a protective role in experimental model of colitis and diarrhoea via HIF-1 related signal. DMOG induces cell autophagy.

DMOG (Dimethyloxallyl Glycine) is a cell permeable and competitive inhibitor of HIF-PH, which results in HIF-1α stabilisation and accmulation in vitro and in vivo. DMOG is an α-ketoglutarate analogue and inhibits α-KG-dependent hydroxylases. DMOG acts as a pro-angiogenic agent and plays a protective role in experimental model of colitis and diarrhoea via HIF-1 related signal. DMOG induces cell autophagy.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material DMOG
CAS 89464-63-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H9NO5
Cantidad 100 mg
Sinónimo Dimethyloxallyl Glycine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (285.49 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (285.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)CNC(C(OC)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 175.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.14
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.