Learn More
Thermo Scientific™ DMF-dG Phosphoramidite, standard grade, 28-400 finish bottle
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
DMF-dG CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y el nucleósido desoxiguanosina (dG) con protección de base de Dimetilformamida (DMF), para su uso en la síntesis de oligonucleótidos. Las fosforamiditas de ADN son los elementos básicos para la síntesis del ADN o de los oligonucleótidos que contienen ADN. Cada base tiene grupos de protección únicos diseñados específicamente para proteger el ADN durante el proceso de síntesis química y producir la mayor cantidad de producto de cadena completa. Los grupos de protección alternativos en dC (acetil) y dG (DMF) permiten una desprotección más rápida del oligonucleótido. Mediante el uso de monómeros Ac-dC, Bz-dA y DMF-dG, se puede efectuar una rápida escisión y desprotección mediante una mezcla 1:1 de hidróxido de amonio acuoso y metilamina acuosa (o AMA) en 10 min. Este producto se suministra en un frasco ámbar de 30 mL con un estilo de cuello de acabado 28-400, que es compatible con la mayoría de sistemas MerMade de sintetizadores de oligonucleótidos.
Especificaciones:
• Nombre químico completo: 5'-O-(4,4'-Dimetoxitritil)-N2-(dimetilaminoformamida)-2'-desoxiguanosina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropil)]-fosforamidita
• Fórmula molecular: C43H53N8O7P
• Base: dG
• Protección de base: DMF
• Peso de la fórmula: 824.9 g/mol
• Número CAS: 330628-04-1
• Pureza (HPLC): ≥98,0%; Impureza M-11 ≤0,01%
• Pureza (31P RMN): ≥98,0%; Suma de picos no primarios a 140-152 ppm (impurezas de PIII): ≤1,5%
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sintetizadores MerMade |
| Tipo de producto | DMF-dG CEP |
| Contenido y almacenamiento | Store in freezer (at or below -20°C). |
| Tipo de nucleósido | Desoxiguanosina (dG) |
| Características de los reactivos | Desprotección rápida |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 98% |
| Cantidad | 2 g |
| Tipo de reactivo | Fosforamidita |
| Grado | Estándar |
| Mostrar más |