Learn More
Cytiva DMEM, polvo con bajo nivel de glucosa
Código de producto. 11571771
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 L
2 de 5 L
50 l
Tamaño de la unidad:
10 litros
50 litros
paquete de 2
11571771 10 L 10 litros
11561771 2 de 5 L paquete de 2
11581771 50 l 50 litros
3 options
Código de producto. 11571771
Marca: Cytiva SH30002.03
Supports cell culture growth and biomanufacturing processes with powdered DMEM glucose media. HyClone™ DMEM, Powder with Low Glucose is manufactured using ISO 9001 processes.
  • Formulaciones de medios clásicos de alta calidad en un cómodo envase
  • Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
  • Los rigurosos procesos de fabricación garantizan la consistencia de todos los lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto DMEM/bajo en glucosa con L-glutamina, piruvato sódico
Esterilidad No estéril
Sterilization Method No estériles
Con aditivos Glutamina, Glucosa, Piruvato sódico, Rojo de fenol, Bicarbonato sódico
Cantidad 10 L
Certificaciones/conformidad cGMP e ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad