Learn More
MP Biomedicals™ Polvo DMEM con dextrosa de 4500 mg/l, L-glutamina, sin bicarbonato de sodio
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
El medio de Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) es la modificación más utilizada del medio basal de Eagle (BME).DMEM contiene una concentración cuatro veces mayor de aminoácidos, vitaminas y componentes suplementarios, y es ideal para apoyar y mantener una amplia gama de tipos de células de mamíferos.La formulación original exige 1000 mg/l de glucosa, que se utilizó por primera vez para admitir el virus del polioma en cultivos de ratones embrionarios primarios y secundarios.Para un cultivo óptimo de otros tipos de células, se dispone de una modificación de 4500 mg/l de glucosa.
Declaración de uso:A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical™ se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Medios de cultivos celulares |
| Con aditivos | Glucosa, Glutamina |
| Sin aditivos | Sin bicarbonato sódico |
| Concentración de glucosa | Alto contenido en glucosa |
| Formulación | Polvo para preparar una solución de 5 l |