Learn More
Gibco™ DMEM, alto contenido en glucosa, suplemento GlutaMAX™
Descripción
Requires
Suplementación
- Contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo original de Eagle
- El suplemento GlutaMAX minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar
- Está formulado originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato sódico
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
- Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | HeLa, 293, Cos-7 y PC-12 |
| Tipo de célula | Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso |
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco) |
| Serum Level | Suplementos de suero estándar |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Alto contenido en glucosa, GlutaMAX, Rojo de fenol |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.