missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&DSystems™ DMEM, high glucose, 25 mM HEPES, L-glutamine, no sodium pyruvate, no phenol red

Código de producto. 18784187
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18784187

Marca: R&DSystems™ M19750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) with 4500 mg/L D-glucose, 25 mM HEPES buffer, and L-glutamine. Without sodium pyruvate and phenol red.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Cantidad 500 mL
Grado de pureza o calidad 0.2 μm filtered
Contenido y almacenamiento 2 - 8 °C, protected from light
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado