Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, sin glutamina
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11530566
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
5000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11530566 500 mL 500 ml
11540566 10 x 500 mL 5000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11530566 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 21331020
DMEM/F-12, sin glutamina
El medio Eagle modificado de Dulbecco/mezcla de nutrientes F-12 (DMEM/F-12) se utiliza ampliamente como un medio basal para fomentar el crecimiento de diferentes células de mamíferos. Las células cultivadas con éxito en DMEM/F-12 incluyen MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones de DMEM/F-12 Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
DMEM/F-12 Gibco™ es una mezcla en proporción 1:1 de DMEM y F-12 de Ham. Esta formulación combina las altas concentraciones de glucosa, aminoácidos y vitaminas de DMEM con la amplia variedad de componentes de F-12.
Uso del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El DMEM/F-12 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
DMEM/F-12 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM/F-12 podría requerir una suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). DMEM/F-12 utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10% de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de mamíferos
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin glutamina, Sin HEPES
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Culture Type Cultivo de células de mamíferos
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.