missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&DSystems™ DMEM/F-12, L-glutamine, no phenol red
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |
| Cantidad | 500 mL |
| Grado de pureza o calidad | 0.2 μm filtered |
| Contenido y almacenamiento | 2 - 8 °C, protected from light |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido