Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, suplemento GlutaMAX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11514436
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
5000 ml
11514436 500 ml 500 ml
11524436 10 x 500 ml 5000 ml
2 options
Código de producto. 11514436
Marca: Gibco™ 31331028
DMEM/F-12, suplemento GlutaMAX™
DMEM/F-12 (medio Eagle modificado de Dulbecco/mezcla de nutrientes F-12) se utiliza ampliamente como un medio basal para fomentar el crecimiento de diferentes células de mamíferos. Las células cultivadas con éxito en DMEM/F-12 incluyen MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones de DMEM/F-12 para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
Uso de DMEM/F-12
DMEM/F-12 es una mezcla 1:1 de DMEM y F-12 de Ham. Esta formulación combina las altas concentraciones de glucosa, aminoácidos y vitaminas de DMEM con la amplia variedad de componentes de F-12. DMEM/F-12 con el suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar. DMEM/F-12 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el DMEM/F-12 podría requerir una suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). El DMEM/F-12 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5–10 % para mantener el pH fisiológico.
Sistema de fabricación y calidad conforme las buenas prácticas de fabricación actuales
El DMEM/F-12 se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, podemos ofrecer un producto DMEM/F-12 idéntico realizado en nuestras instalaciones de Escocia (31331-028). Estas instalaciones también están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio DMEM/F-12
Con aditivos GlutaMAX, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin HEPES
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 500 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 6,8 hasta 7,2
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio DMEM/F-12, 500 ml, concentración 1X, forma líquida, con GlutaMAX™, rojo de fenol, piruvato sódico, pH de 6,8 a 7,2, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 290 a 330 mOsm/kg, condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, se utiliza para cultivo de células de mamíferos