Learn More
DMCM hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16485707
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485707 5 mg 5 miligramos
16479536 50 mg 50 miligramos
16464286 100 mg 100 miligramos
16462968 10 mg 10 miligramos
16412566 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16485707
Marca: Medchem Express HY100369A
MedChemExpress DMCM hydrochloride is a nonselective full inverse agonist of benzodiazepine. DMCM shows bnding afinity at human recombinant GABAA αxβ3γ2 receptor subtypes with Kis of 10 nM, 13 nM, 7.5 nM, 2.2 nM for α1, α2, α3, and α5 receptors, respectively.
DMCM hydrochloride is a nonselective full inverse agonist of benzodiazepine. DMCM shows bnding afinity at human recombinant GABAA αxβ3γ2 receptor subtypes with Kis of 10 nM, 13 nM, 7.5 nM, 2.2 nM for α1, α2, α3, and α5 receptors, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DMCM hydrochloride
CAS 1215833-62-7
Color Verde
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19ClN2O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (71.27 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (28.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(CC)C2=C(C=N1)NC3=C2C=C(OC)C(OC)=C3)OC.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 350.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.8
Porcentaje de pureza 98.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death