Learn More
DMAP1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A4E8, Proteintech
Código de producto. p-7223334 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16809685 20 μL 20 microlitros
16899675 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16809685
Marca: Proteintech 671831IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The DMAP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human DMAP1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The DMAP1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antígeno DMAP1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1A4E8
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55929
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.