Learn More
DMAP1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A4E8, Proteintech
Código de producto. 16899675 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16899675 150 μL 150 microlitros
16809685 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16899675
Marca: Proteintech 671831IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The DMAP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human DMAP1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The DMAP1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno DMAP1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1A4E8
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55929
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG1