Learn More
DM4, MedChemExpress
Código de producto. 16477897
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16477897
Marca: Medchem Express HY12454
MedChemExpress DM4 is is an antitubulin agent that inhibit cell division. DM4 can be used in the preparation of antibody drug conjugate.
DM4 is is an antitubulin agent that inhibit cell division. DM4 can be used in the preparation of antibody drug conjugate.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DM4
CAS 796073-69-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H54ClN3O10S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (128.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1([C@H](CC(N(C(C=C2C=C3OC)=C3Cl)C)=O)OC([C@H](C)N(C)C(CCC(C)(S)C)=O)=O)[C@H]([C@@H]([C@](OC4=O)([H])C[C@]([C@](/C=C/C=C(C)/C2)([H])OC)(N4)O)C)O1
Peso molecular (g/mol) 780.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 780.37
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.