Especificaciones
| Tipo de producto | Molino de discos |
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 870 x 440 x 400 mm |
| Requisitos eléctricos | 400 V, 50 Hz |
| Para utilizar con (aplicación) | Para molienda preliminar y fina |
| Altura (métrico) | 400 mm |
| Hertz | 50 Hz |
| Clasificación IP | IP 55 |
| Longitud (métrico) | 870 mm |
| Modelo | DM 200 |
| Mostrar más |