Learn More
DLL1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30233634 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30233634 20 μL 20 microlitros
30235132 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30233634
Marca: Proteintech 285441AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The DLL1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human DLL1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The DLL1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno DLL1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 700 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes DELTA1; DL1; Delta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 28514
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 70 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG