missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DLL1 Monoclonal Antibody (409005)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30535802
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30535802 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30535802

Marca: Invitrogen™ MA561369

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

Delta-like protein 1 (DLL1) is a transmembrane protein characterized by epidermal growth factor (EGF)-like repeats. It is a ligand for Notch receptor. It blocks the differentiation of progenitor cells into the B-cell lineage while promoting the emergence of a population of cells with the characteristics of a T-cell/NK-cell precursor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DLL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 409005
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with trehalose and no preservative
génica DLL1
N.º de referencia del gen P97677
Alias de gen C-Delta-1; Delta; delta like canonical Notch ligand 1; delta like-1; DELTA1; delta-like 1; delta-like 1 (Drosophila); delta-like protein 1; DL1; Dll1; Dll1-derived cell-associated form; Dll1-EC; Dll1-IC; Dll1-intracellular form; Dll1-soluble form; Dll1-TMIC; Drosophila Delta homolog 1; H-Delta-1; LOW QUALITY PROTEIN: delta-like protein 1; OTTHUMP00000017690; UNQ146/PRO172
Símbolos de los genes DLL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant rat DLL1, Gln18-Trp537.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84010
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.