missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Immunogen sequence: RNGGQCQDDQ GFALNFTCRC LVGFVGARCE VNVDDCLMRP CANGATCLDG INRFSC Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 91%, Rat - 89%.
Regulates adipogenesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DLK2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | Dlk2 |
| N.º de referencia del gen | Q6UY11 |
| Alias de gen | AI413481; delta like non-canonical Notch ligand 2; delta-like 2 homolog; delta-like 2 homolog (Drosophila); DLK2; DLK-2; Egfl9; EGF-like protein 9; EGF-like-domain, multiple 9; Endothelial cell-specific protein S-1; epidermal growth factor-like protein 9; Protein delta homolog 2; UNQ2903/PRO28633 |
| Símbolos de los genes | Dlk2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
