Learn More
DLin-KC2-DMA, MedChemExpress
Código de producto. p-200098524
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16450987 50 mg 50 miligramos
16444698 10 mg 10 miligramos
16333237 100 mg 100 miligramos
3 options
Código de producto. 16450987
Marca: Medchem Express HY11275850mg
MedChemExpress DLin-KC2-DMA is a cationic/ionizable lipid for siRNA delivery.
DLin-KC2-DMA is a cationic/ionizable lipid for siRNA delivery.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DLin-KC2-DMA
CAS 1190197-97-7
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C43H79NO2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCCC1(CCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(CCN(C)C)CO1
Peso molecular (g/mol) 642.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 642.09
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid